Learn More
β-Calciumphosphat, ≥98 % β bis Phasenbasis, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. p-7120003 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Puriss., p.a., ≥ 98 % β-Phasenbasis (Sinterpulver)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-87-4
Summenformel Ca3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 310.174
MDL-Nummer MFCD00015984
InChI-Schlüssel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym Calciumphosphat, Tricalciumphosphat, Tricalcium-Diphosphat, Calcigenol, einfach, Calciumorthophosphat, Tribasisches Calciumphosphat, Kaliumphosphat, tribasisch, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC-Name Tricalcium;diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-tri-Calciumphosphat
Schmelzpunkt 1670 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 10 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 310.18 mol
Reinheit (%) ≥98 % β auf Phasenbasis (Sinterpulver)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.27 g/cm3 bei 20.5 °C