Learn More
Hoefer™ Tabletts für HE 33 Submarine Minieinheit
Zubehörteile für HE 33 Mini Submarine
89.45 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | HE33 Mini-Submarine-Einheit |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 3,93 x 2,75 in. (10 x 7 cm) |
Länge (angloamerikanisch) | 3,93 in. |
Länge (metrisch) | 10 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11549543
|
Hoefer™
HE45-10 |
Gussträger |
89.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12064817
|
Hoefer™
HE42-10 |
Running-Tablett |
89.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Running or Casting Trays
- 7 x 10 cm
Spezifikation
HE33 Mini-Submarine-Einheit | |
3,93 in. | |
2,75 in. |
3,93 x 2,75 in. (10 x 7 cm) | |
10 cm | |
7 cm |