Learn More
trans-4-Aminocyclohexanolhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446057
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50910-54-8
Summenformel C6H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 151.63
MDL-Nummer MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647
InChI-Schlüssel RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl
PubChem CID 522619
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid
SMILES Cl.NC1CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Schmelzpunkt 225°C to 230°C
Menge 100 g
Beilstein 3909294
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 151.64
Reinheit (%) 97%