Learn More
Trans-4-(4-n-propylcyclohexyl)cyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491608
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82832-73-3
Summenformel C15H26O
Molekulargewicht (g/mol) 222.372
MDL-Nummer MFCD04038797
InChI-Schlüssel AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509
PubChem CID 4354185
IUPAC-Name 4-(4-Propylcyclohexyl)cyclohexan-1-on
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
Menge 5 g
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 97%