Learn More
Trans-2,5-Dimethylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-2,5-Dimethylpiperazine |
Schmelzpunkt | 115°C to 119°C |
Siedepunkt | 162°C to 165°C |
Flammpunkt | 58°C (136°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2925 |
Beilstein | 79886 |
Formelmasse | 114.19 |
Reinheit (%) | 98% |