Learn More
Trans-2,5-Dimethylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406386
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 2815-34-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2815-34-1
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.192
MDL-Nummer MFCD00070516
InChI-Schlüssel NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N
Synonym trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine #
PubChem CID 220672
IUPAC-Name (2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazin
SMILES CC1CNC(CN1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2,5-Dimethylpiperazine
Schmelzpunkt 115°C to 119°C
Siedepunkt 162°C to 165°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2925
Beilstein 79886
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%