Learn More
Trans-1,2-Cyclohexandiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317136
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
trans-1,2-Cyclohexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-1,2-Cyclohexandiol wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1460-57-7
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00063611
InChI-Schlüssel PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
IUPAC-Name (1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol
SMILES O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Cyclohexanediol
Schmelzpunkt 101°C to 106°C
Siedepunkt 231°C to 233°C
Flammpunkt 134°C (273°F)
Menge 100 g
Beilstein 3193810
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%