Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 BMP71 Druckeretiketten aus Polyester mit Permanentkleber
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady Polyesteretiketten (B-422) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke: Brady™ 114833
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen | |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Etikett zur Ressourcennachverfolgung | |
BMP™71 Drucker | |
500/Rolle | |
1,5 x 0,75 in. (B x H) | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.102 mm | |
9,53 x 38,10 mm | |
9.53 mm |
Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Weiß | |
Polyester (B-422) | |
Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke | |
1 | |
Rechteck | |
38,1 x 19 mm (B x H) | |
0,004 in. | |
12.70 mm | |
38,10 mm |