Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 BMP71 Druckeretiketten aus Polyester mit Permanentkleber
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady Polyesteretiketten (B-422) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke:  Brady™ 104293
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11529463
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verf\u00FCgbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschl\u00E4ge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Acryl, Permanent
Glanz
Etikett zur Ressourcennachverfolgung
BMP™71 Drucker
Je 1
B x H: 12.7 mm x 15.2 m
0,004 in.
15.24 m
Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Weiß
Polyester (B-422)
Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke
1
50 ft x 0,5 in.
-40 °C bis 100 °C
0.102 mm
12,70 mm