Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-300 Serie Handschuhe aus Nitril, grün
Entspricht ASTM D 3577, Typ II Ansell™ TouchNTuff™ Grüne Nitrilhandschuhe der Serie 93-300 eignen sich ideal für die Verwendung in der Elektronik- und Halbleiterfertigung sowie für Labortests.
Marke: Ansell™ 93-300_9.5-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Delivers the highest protection for a wide range of chemicals than any other single use nitrile glove
- Provides the wearer with a high level of comfort and increased protection in the forearm (longer cuff)
- Manufactured from nitrile, offering three times the puncture resistance of standard latex gloves
- Made without natural rubber latex proteins, the glove may be worn with confidence by latex sensitive (Type l) wearers
- Suitable for ISO Class 5 or higher clean room environments
Spezifikation
Nitril | |
Nitril | |
Ja | |
9,5 | |
0.12 mm | |
Zum Mischen von Flüssigkeiten, für Filtrationsprozesse, für die Injektion von Impfstoffen usw. | |
Spritzwasser- und hohe Durchstoßfestigkeit |
Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II | |
Nitril | |
Gloves | |
93-300 | |
Textured fingertips | |
100 Paare | |
93-300 |