Learn More
TOM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | TOM1 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16864365
|
Proteintech
25813-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16854365
|
Proteintech
25813-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This gene was identified as a target of the v-myb oncogene. The encoded protein shares its N-terminal domain in common with proteins associated with vesicular trafficking at the endosome. It is recruited to the endosomes by its interaction with endofin. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
TOM1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
O60784, O88746 | |
10043, 21968 | |
TOM1 Fusion Protein Ag22931 | |
Primary | |
-20°C | |
TOM1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Target of Myb protein 1, TOM1 | |
TOM1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |