Learn More
Titandraht, 0.75 mm (0.03 Zoll) Durchmesser, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366537
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium wire
Namenshinweis 0.75mm (0.03 in.) dia., Temper: as drawn
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 cm
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.99g/m
Form Draht