Learn More
Titan-Draht, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386537
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Form: ca.0.88 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Silberfarben bis grau
Aspecto Silver Gray wire
Densidad 4.506g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.98% (Metals basis)
Cantidad 5 m
Olor Geruchsneutral
Formulario Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser