Learn More
Titandraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Titanium wire |
Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) dia., Temper: as drawn |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 m |
Reinheit (%) | 99.99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.22g/m |
Form | Draht |