Learn More
Titan-Thinfoil, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345797
Click to view available options
Menge:
90 x 90 mm
90 x 560 mm
Form: a0.46 g/90 x 90 mm, nicht zertifiziert Lochfrei
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name titanium
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Grau
Aussehen Dark Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 90 x 560 mm
Geruch Odorless
Form Dünne Folie, 0.0127 mm (0.0005 Zoll) dick