Learn More
Titanschwamm, 3 bis 19 mm (0.12 bis 0.75 Zoll), 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
55.40 CHF - 1465.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Summenformel | Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 47.87 |
MDL-Nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
InChI-Schlüssel | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
IUPAC-Name | Titan |
SMILES | [Ti] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11330749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010583.18 |
50 g |
55.40 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11310749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010583.30 |
250 g |
131.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11320749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010583.A1 |
1 kg |
385.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11340749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010583.A7 |
5 kg |
1465.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
Titan |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Specifications
Titanium sponge | |
3 to 19mm (0.12 to 0.75 in.) | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Geruchsneutral |
Grau | |
7440-32-6 | |
Ti | |
UN2878 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
Titan | |
23963 | |
99.95% | |
Schwamm |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H228
Entzündbarer Feststoff.
GHS P Statement
P210-P280-P240-P241-P370+P378a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ground/bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
Warnhinweis
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TITAN SCHWAMM GRANULAT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XR1700000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Titanium sponge
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Hazard Statement
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.