Learn More
Titanschwamm, 25.4 mm (1.0 Zoll) & unten, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370739
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Titanium sponge
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis)
Número UN UN2878
Cantidad 5 g
Porcentaje de pureza 99.7%
Olor Geruchsneutral
Tamaño de partículas 25.4mm (1.0 in.) & down
Formulario Schwamm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium sponge
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.