Learn More
Titanschwamm, 25.4 mm (1.0 Zoll) & unten, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300749
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium sponge
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2878
Menge 1 kg
Reinheit (%) 99.7%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 25.4mm (1.0 in.) & down
Form Schwamm