Learn More
Titanpulver, dehydriert, -325 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
Titan
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Spezifikation
Titanium
7440-32-6
99.99% (Metals basis)
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Titan
23963
-325 Mesh
Dehydriertes Pulver
Grau
Dark Gray powder
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
Gehäuse H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,2; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XR1700000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Titanium powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P422-Inhalt in/unter Inertgas aufbewahren.
  • P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.