Learn More
Titan-(IV)-n-butoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium(IV) n-butoxide |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | -75°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.9900g/mL |
Siedepunkt | 310.0°C to 314.0°C |
Flammpunkt | 47°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Glasflasche |