Learn More
Titan(IV)-bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085143
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 7789-68-6 | TiBr4 | 367.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-68-6
Summenformel TiBr4
Molekulargewicht (g/mol) 367.5
MDL-Nummer MFCD00011265
Spezifikation
Siedepunkt 230.0°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) bromide
Schmelzpunkt 39.0°C
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Strukturformel TiBr4
Merck Index 15,9633
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute ether and absolute alcohol
Formelmasse 367.5
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.