Learn More
Titan(IV)-bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374507
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-68-6
Summenformel TiBr4
MDL-Nummer MFCD00011265
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) bromide
Farbe Orange
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Formelmasse 367.54
Geruch Acrid