Learn More
Titan(III)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1344-54-3 | O3Ti2 | 143.731 g/mol
190.00 CHF - 739.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-54-3
Summenformel O3Ti2
Molekulargewicht (g/mol) 143.731
MDL-Nummer MFCD00036278
InChI-Schlüssel GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g
PubChem CID 123111
IUPAC-Name Oxo(oxotitaniooxy)titan
SMILES O=[Ti]O[Ti]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11364889
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
077127.18
50 g
190.00 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11374889
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
077127.30
250 g
739.00 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Titanium(III) oxide is used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-697-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Titan(III)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals