Learn More
Titan-Gaze, 30 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.102 mm (0.004 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium gauze |
Namenshinweis | Woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire |
Menge | 75 x 75 mm |
Netzgröße | 30 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Drahtgewebe |