Learn More
Titanfolie, 1.0 mm (0.040 Zoll) Dicke, 99.2 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. 45 g/100 x 100 mm
89.35 CHF - 268.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC Titan
SMILES [Ti]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
11440830
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044484.GH
100 x 100 mm
89.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11450830
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044484.GW
200 x 200 mm
268.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
Titan
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Spezifikation
Titanium
7440-32-6
99.2% (Metals basis)
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Titan
23963
Geruchsneutral
Grau
Dark Gray foil
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen