Learn More
Titanfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, geglüht, Gütegrad 1, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309708
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium foil, Grade 1
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) thick, annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.6%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.14g/25x25mm
Form Folie