Learn More
Titanfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.94 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346537
Click to view available options
Menge:
25 x 75 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Form: Ca. 0.2 g/25 x 75 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.94% (Metals basis)
Menge 150 x 150 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick