Learn More
Titan(diisopropoxid) bis (2,4-pentandionat), 75 % in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423760
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 17927-72-9 | C16H28O6Ti
Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate) is used as catalyst, used in sol-gel, coating, primer and crosslinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17927-72-9
Fórmula molecular C16H28O6Ti
Número MDL MFCD00000031
Sinónimo Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV)
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Titanium (diisopropoxide) bis (2,4-pentanedionate)
Color Braun
Forma física Flüssigkeit
Cantidad 500 g
Número UN UN1219
Temperatura de inflamación 18°C (61°F)
Información de solubilidad Hydrolyze with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75% in isopropanol
Olor Alkoholähnlich
Índice de refracción 1.494
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.010 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate), 75% in isopropanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate), isopropanol