Learn More
Titanwürfel, 9.5 x 9.5 x 9.5 mm (0.37x 0.37 x 0.37 Zoll), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
74.80 CHF - 305.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Summenformel | Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 47.87 |
MDL-Nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
InChI-Schlüssel | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
IUPAC-Name | Titan |
SMILES | [Ti] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15405945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010380.KG |
1 Pc. |
74.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15415945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010380.KJ |
5 Pc. |
305.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
Titan |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Spezifikation
Titanium cube | |
7440-32-6 | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Geruchsneutral | |
Würfel |
9.5x9.5x9.5mm (0.37x0.37x0.37 in.) | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
Titan | |
23963 | |
99.99% | |
≈3.9g/cube |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen