Learn More
IKA™ Spitzen in L-Box
Box mit 5 ml-Pipettenspitzen und Kalibrierringen.
Marke:  IKA™ 0020017830
111.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16228541
  • 155.00 CHF / 500 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Im Lieferumfang enthalten sind 10 stapelbare Packungen
  • Transparent
  • Mit Kalibrierringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
50/Box, 10 Boxen/Packung
Spitze L
Durchsichtig
10 Boxen