Learn More
Zinnkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 2 mm (0.1 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460351
Click to view available options
Menge:
10 Pc.
50 Pc.
Verdampfungsquelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin slug
Namenshinweis 11mm (0.43 in.) dia. x 2mm (0.1 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 Pc.
Reinheit (%) 99.995%
Güte Puratronic™
Geruch Odorless
Gewicht ≈1.3g
Form Slug