Learn More
Zinnoxid, polymere Vorstufe, Oxid ≈ 29 Gew.%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334727
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Wird in chemischen Sensoren und transparenten, elektrisch leitenden Elektroden verwendet
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-10-5
Summenformel O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 150.71
MDL-Nummer MFCD00011244
InChI-Schlüssel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC-Name Dioxozinn
SMILES O=[Sn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin oxide
Namenshinweis Polymeric precursor
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈29 wt%
Dichte 1.59 g/mL