Learn More
Zinnoxid, antimondiert, polymere Vorstufe, Oxid ≈ 30 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364727
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Wird in transparenten, elektrisch leitenden Elektroden verwendet
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1332-29-2
MDL-Nummer MFCD00011244
Synonym Antimony doped tin oxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin oxide
Namenshinweis Antimony doped, Polymeric precursor
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈30 wt%
Dichte 1.61 g/mL