Learn More
Zinn(IV)-chlorid-Pentahydrat, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10306300 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-06-9
Summenformel Cl4H10O5Sn
Molekulargewicht (g/mol) 350.59
MDL-Nummer MFCD00149864
InChI-Schlüssel KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
IUPAC-Name Tetrachlorostannan; Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Spezifikation
Schmelzpunkt 56°C
Farbe Weiß
pH 2
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 350.57g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.