Learn More
Zinnbarren, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422107
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Form: Ca. 1 kg pro Ingot (Gewicht kann variieren)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
CAS 7440-31-5
Aussehen Silver Gray ingot
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Summenformel Sn
MDL-Nummer MFCD00133862
Menge 1 kg
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
IUPAC-Name tin
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Geruch Odorless
Form Ignot