Learn More
Zinn(II)-fluorophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394537
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52262-58-5
Summenformel FO3PSn
Molekulargewicht (g/mol) 216.679
MDL-Nummer MFCD00058794
InChI-Schlüssel ZIQLCYCKKROENE-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin ii fluorophosphate, stannous fluorophosphate, acmc-20ajhz, fluoridophosphoric acid tin ii salt, tin, ion sn2+ fluoro-phosphite ion, fluoro-dioxido-oxophosphorane; tin 2+, fluoranyl-bis oxidanidyl-oxidanylidene-$l^ 5-phosphane; tin 2+
PubChem CID 44717639
IUPAC-Name Fluoro-dioxido-oxo-$l^{5}-phosphan; Zinn(2+)
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) fluorophosphate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble (3.0g/L at 25°C)
Formelmasse 216.66
Name des Produkts
Zinn(II)-fluorophosphat, Thermo Scientific Chemicals >