Learn More
Masterflex™ Adapter-Kits mit Gewinde und Stecktülle, PVDF
Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesen praktischen Anschluss-Kits
Marke:  Masterflex™ 31514-36
Artikelnummer. 11770429
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
  • Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Anschlüsse mit flexiblen Schläuchen.
  • Für den Einsatz in Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 psi).
Spezifikation
Spezifikation
Stecktülle x NPT(M), groß
PVDF
1/Pckg.
Adapter-Kit mit Gewinde und Stecktülle