Learn More
Rogo Sampaic™ Zählkammer nach Thoma
228.00 CHF - 246.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Thoma-Zelle |
---|---|
Menge | 1Each. |
Probentyp | Blut |
Tiefe (metrisch) | 0,1mm |
Produktcode | Marke | Grid Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Grid Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11750835
|
Rogo Sampaic™
ZMB034 |
Einfach |
228.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11730845
|
Rogo Sampaic™
ZMB031 |
Doppel |
246.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Thoma-Zelle | |
1Each. | |
Blut | |
0,1mm |