Learn More
Thiophen-2-Carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022048
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 5271-67-0 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5271-67-0
Summenformel C5H3ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 146.59
MDL-Nummer MFCD00005428
InChI-Schlüssel QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride
PubChem CID 78928
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-carbonyl chloride
Dichte 1.372
Siedepunkt 105°C (30 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.59
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 110145
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 146.6
Reinheit (%) 98%