Learn More
Testo™ TE-Paar mit TE-Stecker TE Typ K
Marke: Testo™ 0602 0644
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Thermoelement, Sondenwelle mit 1,5 mm Durchmesser x 800 mm Länge, Glasfaser, Messbereich –50 bis 400 °C, 5 s Reaktionszeit, flexibel, mit TC-Adapter | |
EN 60584-2 | |
Glasfaser | |
5 s |