Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platten mit halbem Stehrand, erhöhter Stapel
96-Well Platten mit Halbrand für PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ BC-1100/W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Passend für alle ABI Plattformen inkl. Sequenzierer, keine Adapter erforderlichErhältlich als SuperPlate mit 4x höherer Stabilität für den Einsatz in Automaten
Abgeschnittene Ecke: A12
Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht sicheren Verschluss und schützt vor Evaporation
Einheitlich dünne Wände der Wells bieten maximalen und gleichmässigen Wärmeübergang
Weisse Platten sind optimiert für die qPCR durch erhöhte Sensitivität und reduzierte Variabilität bei Fluoreszenzdetektion
Barcode Platten mit 128 Standard-Barcodes, ohne Hilfsmittel lesbar. Barcodes haften bei Temperaturen zwischen -196°C und 120°C
Produktion in Reinräumen
Zertifiziert DNase-, RNase- und humane DNA-frei
Hersteller: BC-1100/W Art.-Nr.
Typ: 96 Well PCR Plate - Semi-Skirted, Raised Deck, White w/Barcode
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
White | |
96 | |
25/Pk. | |
Clear |
DNA-, DNase- und RNase-frei | |
8 x 12 | |
Polypropylene | |
PCR, qPCR applications | |
Yes |