Learn More
Thallium(I)-Sulfat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15667370 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Purum, ≥ 98.0 % (RT)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-18-6
Summenformel O4STl2
Molekulargewicht (g/mol) 504.816
MDL-Nummer MFCD00011278
InChI-Schlüssel YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Thallium(I)-sulfat, Thalliumsulfat, Bonidantix, RCRA-Abfallnummer P115, Schwefelsäure, Dithallium1 + Salz, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC-Name Thallium(1+); Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I)-sulfat
Menge 100 g
Strukturformel Tl2SO4
UN-Nummer UN1707
Formelmasse 504.83 mol
Reinheit (%) ≥98 % (RT)
Dichte 6.77 g/ml bei 25 °C