Learn More
Tetraphenylcyclopentadienon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Tetraphenylcyclopentadienone |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | 217.0°C to 222.0°C |
Color | Schwarz |
Espectro infrarrojo | Echt |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
Envase | Glasflasche |
Cantidad | 100 g |
Fieser | 01,1149; 04,490; 06,577 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetraphenylcyclopentadienone