Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetranitroblautetrazoliumchlorid, 97 %
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Beschreibung
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetranitro blue tetrazolium chloride |
Beilstein | 3897475 |
IUPAC-Name | 2-[4-[4-[3,5-bis(4-Nitrophenyl)Tetrazol-2-ium-2-yl]-3-Methoxyphenyl]-2-Methoxyphenyl]-3,5-bis(4-Nitrophenyl)Tetrazol-2-ium;Dihydrochlorid |
Formelmasse | 999.78 |
Reinheit (%) | 97% |
Farbe | Gelb |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetranitro blue tetrazolium chloride
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1A
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetranitro blue tetrazolium chloride