Learn More
Tetrahydrofuran stabilisiert, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10027480 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
2,5 l
Laborreagenzien
Spezifikation
Schmelzpunkt -108.5°C
CAS 109-99-9
Farbe Test bestanden
Dichte 0.888 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 66&tdeg;C (1013 hPa)
Menge 2.5 L
Flammpunkt -21.5°C
Prozentgehaltsbereich min. 99%
Rückstand nach Verdampfung max. 0.002%
Summenformel C4H8O
MDL-Nummer MFCD00005356
Wasser max. 0.02%
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
IUPAC-Name Oxolan
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.