Learn More
Tetrahydrofuran, Biogütegrad, 99.8 %, unstab., Thermo Scientific Chemicals
Nukleinsäure- und Peptidsynthese
auf Anfrage - 443.66 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 109-99-9 |
---|---|
Summenformel | C4H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 72.11 |
MDL-Nummer | MFCD00005356 |
InChI-Schlüssel | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano |
PubChem CID | 8028 |
ChEBI | CHEBI:26911 |
IUPAC-Name | Oxolan |
SMILES | C1CCOC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11485220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044505.K2 |
1 L |
120.14 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11405230
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044505.M1 |
4 x 1 L | N/A | ||||||
11495220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044505.K7 |
4 L | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
109-99-9 | |
72.11 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
8028 | |
Oxolan |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
CHEBI:26911 | |
C1CCOC1 |
Spezifikation
Tetrahydrofuran | |
Unstabilized | |
Farblos | |
66°C | |
Ether-like | |
1.407 | |
MFCD00005356 | |
102391 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
Oxolan | |
8028 | |
72.11 | |
Bio-Gütegrad |
-108°C | |
109-99-9 | |
0.889 g/mL | |
−17°C (1°F) | |
Flüssig | |
C4H8O | |
UN2056 | |
14,9211 | |
Miscible with water. | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
CHEBI:26911 | |
99.8% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H225-H351-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H302-H319-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:TETRAHYDROFURAN
missing translation for 'einecsNumber' : 203-726-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LU5950000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen