Learn More
Tetrachlor-p-Benzochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Envase:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Tetrachloro-p-benzoquinone |
Punto de fusión | >290°C |
Temperatura de inflamación | >100°C |
Pérdida por secado | 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs) |
Espectro infrarrojo | Echt |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
Envase | Kunststoffflasche |
Fórmula lineal | C6Cl4(=O)2 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 07, 636 |