Learn More
Tetrachlor-p-Benzochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Envase:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-75-2
Fórmula molecular C6Cl4O2
Peso molecular (g/mol) 245.86
Número MDL MFCD00001594
Clave InChI UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
Nombre IUPAC 2,3,5,6-Tetrachlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tetrachloro-p-benzoquinone
Punto de fusión >290°C
Temperatura de inflamación >100°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Kunststoffflasche
Fórmula lineal C6Cl4(=O)2
Cantidad 250 g
Beilstein 07, 636
Fieser 01,125; 02,66; 03,46; 04,75
Índice Merck 15, 2078
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,sparingly soluble in ccl4,cs2 and chloroform,practically insoluble in cold petroleum ether and,cold alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.88
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Flüssigkeit