Learn More
Tetraamminplatin(II)-chlorid-Monohydrat, Premion™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13933-33-0 | Cl2H14N4OPt | 352.12 g/mol
285.00 CHF - 885.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13933-33-0 |
---|---|
Summenformel | Cl2H14N4OPt |
Molekulargewicht (g/mol) | 352.12 |
MDL-Nummer | MFCD00149947 |
InChI-Schlüssel | GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride |
PubChem CID | 21946612 |
IUPAC-Name | Azan; Platin(2+); Dichlorid; Hydrat |
SMILES | N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11376967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010836.03 |
1 g |
285.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11386967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010836.06 |
5 g |
885.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Tetraammineplatinum(II) chloride is used as a catalyst in the chemical synthesis and a precursor for platinum catalysts. This complex has pharmaceutical applications and used in proteomics research. It is used in the preparation of Pt catalysts supported on reduced graphite oxide (RGO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13933-33-0 | |
352.12 | |
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L | |
21946612 | |
N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Cl2H14N4OPt | |
MFCD00149947 | |
azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride | |
Azan; Platin(2+); Dichlorid; Hydrat |
Spezifikation
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate | |
13933-33-0 | |
Kristallin | |
Cl2H14N4OPt | |
azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride | |
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L | |
Azan; Platin(2+); Dichlorid; Hydrat | |
21946612 | |
99.995% | |
Hygroskopisch |
250°C (dec.) | |
Weiß bis cremefarben | |
(Metallbasis) | |
MFCD00149947 | |
Soluble in water | |
N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++] | |
352.12 | |
352.13 (334.11 Anhydrous) | |
Premion™ | |
2.74g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H290-H315-H319
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 237-706-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen