Learn More
Tetra-n-Hexylammoniumbenzoat, ca. 85 % Wasser ca. 10 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetra-n-hexylammonium benzoate |
Hinweise zum Prozentgehalt | Wasser ≈10 % |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 456.73 |
Reinheit (%) | ∼85% |